1-Isopropylpiperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₆N₂ Punto di ebollizione: 180…181 °C/760mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167971 CAS Number: 4318-42-7 EINECS: 224-345-3 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |