Stampa…
1-Allylpiperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6900-1G OR6900-5G OR6900-25G
APOSOR6900-1GEA 36.4 EUR
APOSOR6900-1G APOSOR6900-5G APOSOR6900-25G
1-Allylpiperazine 97%
1-Allylpiperazine
Formula: C₇H₁₄N₂
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Punto di ebollizione: 180…182 °C
Densità: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167970
CAS Number: 13961-36-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II