1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₈N₂O Punto di ebollizione: 224…225 °C Densità: 0,941 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 57 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320899 CAS Number: 13484-38-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...