Stampa…
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6890-25G OR6890-5G
APOSOR6890-25GEA 1330 EUR
APOSOR6890-25G APOSOR6890-5G
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine 97%
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine
Formula: C₁₀H₂₁N₃
Punto di ebollizione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075190
CAS Number: 22763-69-5
UN: 2735
ADR: 8,III