Stampa…
4-Tolylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6888-25G OR6888-100G OR6888-5G
APOSOR6888-25GEA 24.8 EUR
APOSOR6888-25G APOSOR6888-100G APOSOR6888-5G
4-Tolylboronic acid
4-Tolylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₂
Punto di fusione: 256…263 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039138
CAS Number: 5720-05-8