Stampa…
1-(2-Furoyl)piperazine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Prazosin Related Compound D
OR6882-10G OR6882-25G
APOSOR6882-10GEA 87.3 EUR
APOSOR6882-10G APOSOR6882-25G
1-(2-Furoyl)piperazine 96%
1-(2-Furoyl)piperazine
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038831
CAS Number: 40172-95-0