Stampa…
1-(Pyrrolidinocarbonylmethyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Piperazin-1-yl)-1-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
OR6878-10G OR6878-50G
APOSOR6878-10GEA 172 EUR
APOSOR6878-10G APOSOR6878-50G
1-(Pyrrolidinocarbonylmethyl)piperazine 97%
1-(Pyrrolidinocarbonylmethyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₉N₃O
Punto di fusione: 74…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 39890-45-4
EINECS: 254-677-4