Stampa…
N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Morpholin-4-yl)-2-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
OR6877-10G OR6877-1G
APOSOR6877-10GEA 183 EUR
APOSOR6877-10G APOSOR6877-1G
N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
N-Piperazineacetic acid morpholine amide
Formula: C₁₀H₁₉N₃O₂
Peso molecolare: 213,28 g/mol
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006172
CAS Number: 39890-46-5