Stampa…
1-Benzhydrylpiperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6872-100G OR6872-50G
APOSOR6872-100GEA 24.8 EUR
APOSOR6872-100G APOSOR6872-50G
1-Benzhydrylpiperazine 97%
1-Benzhydrylpiperazine
Formula: C₁₇H₂₀N₂
Punto di ebollizione: 185 °C/2,25mmHg
Punto di fusione: 88…93 °C
Flash Pt: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038379
CAS Number: 841-77-0
EINECS: 212-667-7