Stampa…
1-(2-Pyridyl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1-Piperazinyl)pyridine
OR6871-100G OR6871-1KG OR6871-250G
APOSOR6871-100GEA 140 EUR
APOSOR6871-100G APOSOR6871-1KG APOSOR6871-250G
1-(2-Pyridyl)piperazine 98%
1-(2-Pyridyl)piperazine
Formula: C₉H₁₃N₃
Punto di ebollizione: 120…122 °C/2mmHg
Densità: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006216
CAS Number: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3