Stampa…
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6870-100G OR6870-25G OR6870-5G
APOSOR6870-100GEA 104 EUR
APOSOR6870-100G APOSOR6870-25G APOSOR6870-5G
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 97%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₂
Punto di fusione: 129…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005961
CAS Number: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7