1-(2-Nitrophenyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₃N₃O₂ Punto di ebollizione: 142…144 °C/1mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040728 CAS Number: 59084-06-9 EINECS: 261-593-1 |