1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(Piperazin-1-yl)benzonitrile, 4-(1-Piperazinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)piperazine
OR6866-1G
OR6866-5G
OR6866-25G
APOSOR6866-1GEA
69.8
EUR
APOSOR6866-1G
APOSOR6866-5G
APOSOR6866-25G
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
1-(4-Cyanophenyl)piperazine
Formula:
C₁₁H₁₃N₃ Peso molecolare: 187,2410 g/mol Punto di fusione: 83…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320890 CAS Number: 68104-63-2 |