Stampa…
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6862T-1G OR6862T-500MG OR6862T-5G
APOSOR6862T-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6862T-1G APOSOR6862T-500MG APOSOR6862T-5G
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
A more potent inhibitor of rat cerebellar nitric oxide synthase than 7-nitroindazole.Harmful to reproduction.
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Punto di fusione: 177…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159910
CAS Number: 74209-34-0