Stampa…
2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6854-1G OR6854-250MG
APOSOR6854-1GEA 102 EUR
APOSOR6854-1G APOSOR6854-250MG
2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
2-(Dimethylamino)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Peso molecolare: 146,1891 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C/12mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01313389
CAS Number: 20925-24-0