Stampa…
Ethyl piperazine-1-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
OR6852-100G OR6852-500G
APOSOR6852-100GEA 82.9 EUR
APOSOR6852-100G APOSOR6852-500G
Ethyl piperazine-1-carboxylate 98%
Ethyl piperazine-1-carboxylate
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 272…274 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005964
CAS Number: 120-43-4