Stampa…
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6849-10G OR6849-250G OR6849-50G
APOSOR6849-10GEA 80.3 EUR
APOSOR6849-10G APOSOR6849-250G APOSOR6849-50G
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
1-(2-Phenylethyl)piperazine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Punto di ebollizione: 276 °C
Densità: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040740
CAS Number: 5321-49-3
EINECS: 226-186-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III