Stampa…
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1-Acetyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR6847-1G OR6847-25G OR6847-5G
APOSOR6847-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6847-1G APOSOR6847-25G APOSOR6847-5G
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,20 g/mol
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039691
CAS Number: 22948-94-3