2,4-Dichloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6843-100G
OR6843-25G
OR6843-500G
APOSOR6843-100GEA
66.7
EUR
APOSOR6843-100G
APOSOR6843-25G
APOSOR6843-500G
2,4-Dichloropyridine
2,4-Dichloropyridine
Formula:
C₅H₃Cl₂N Punto di ebollizione: 189…190 °C Punto di fusione: –1 °C Densità: 1,37 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00955618 CAS Number: 26452-80-2 EINECS: 247-717-7 |