Stampa…
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Piperazin-1-yl)phenol, p-(1-Piperazinyl)phenol, 4-(1-Piperazinyl)phenol
OR6840-100G OR6840-25G
APOSOR6840-100GEA 164 EUR
APOSOR6840-100G APOSOR6840-25G
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di fusione: 218…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066156
CAS Number: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6