Stampa…
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine dihydrobromide
OR6839-1G OR6839-5G
APOSOR6839-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6839-1G APOSOR6839-5G
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide 98%
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide
Formula: C₁₀H₁₆Br₂N₂O
Peso molecolare: 340,07 g/mol
Punto di fusione: 260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040814
CAS Number: 58260-69-8
EINECS: 261-190-0