Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₃H₂₄BrP Punto di fusione: 260…262 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051880 CAS Number: 7333-52-0 |