Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₄H₂₆BrP Punto di fusione: 265…267 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00031667 CAS Number: 7333-51-9 |