Diethyl (cyanomethyl)phosphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₂NO₃P Punto di ebollizione: 101…102 °C/0,4mmHg Densità: 1,095 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001893 CAS Number: 2537-48-6 EINECS: 219-806-0 UN: 1760 ADR: 8,II |