Stampa…
Triethyl-2-phosphonopropionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
OR6820-25G OR6820-5G
APOSOR6820-25GEA 75.7 EUR
APOSOR6820-25G APOSOR6820-5G
Triethyl-2-phosphonopropionate 97%
Triethyl-2-phosphonopropionate
Formula: C₉H₁₉O₅P
Peso molecolare: 238,22 g/mol
Punto di ebollizione: 143…144 °C/12mmHg
Densità: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009159
CAS Number: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4