(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
(C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH Punto di fusione: 146…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007122 CAS Number: 10463-20-4 |