3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₈O₄ Punto di fusione: 125…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014576 CAS Number: 2861-28-1 EINECS: 220-679-9 |