Stampa…
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6816-25G OR6816-5G
APOSOR6816-25GEA 29 EUR
APOSOR6816-25G APOSOR6816-5G
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004334
CAS Number: 1798-09-0