(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6814-100G
OR6814-25G
OR6814-10G
APOSOR6814-100GEA
102
EUR
APOSOR6814-100G
APOSOR6814-25G
APOSOR6814-10G
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Punto di fusione: 158…161 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004320 CAS Number: 6575-24-2 EINECS: 229-504-0 |