Stampa…
(4-Benzyloxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)acetic acid
OR6813-1G OR6813-25G OR6813-5G
APOSOR6813-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6813-1G APOSOR6813-25G APOSOR6813-5G
(4-Benzyloxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Benzyloxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₅CH₂OC₆H₄)CH₂COOH
Peso molecolare: 242,27 g/mol
Punto di fusione: 119…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017540
CAS Number: 6547-53-1
EINECS: 229-463-9