Stampa…
N-(2-Pyridyl)thiourea 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6811-25G OR6811-5G
APOSOR6811-25GEA 130 EUR
APOSOR6811-25G APOSOR6811-5G
N-(2-Pyridyl)thiourea 98%
N-(2-Pyridyl)thiourea
Formula: C₆H₇N₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041227
CAS Number: 14294-11-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III