Stampa…
2-Propylvaleryl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Propylpentanoyl chloride, 2,2-Di-n-propylacetylchloride
OR6808-25G OR6808-5G
APOSOR6808-25GEA 331 EUR
APOSOR6808-25G APOSOR6808-5G
2-Propylvaleryl chloride 98%
2-Propylvaleryl chloride
Formula: C₈H₁₅ClO
Peso molecolare: 162.66 g/mol
Punto di ebollizione: 68…70 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051446
CAS Number: 2936-08-5
UN: 3265
ADR: 8 II