1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Methyl-1H-indol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-1H-indole
OR6792-1G
OR6792-500MG
OR6792-5G
APOSOR6792-1GEA
29.2
EUR
APOSOR6792-1G
APOSOR6792-500MG
APOSOR6792-5G
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine
Formula:
C₉H₁₀N₂ Peso molecolare: 146,19 g/mol Punto di fusione: 101…104 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03839873 CAS Number: 102308-97-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |