Stampa…

2-Pyrid-3-ylbenzoic acid 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-(Pyridin-3-yl)benzoic acid

OR6788-1G OR6788-250MG
APOSOR6788-1GEA 263 EUR
APOSOR6788-1G APOSOR6788-250MG
2-Pyrid-3-ylbenzoic acid 97%
2-Pyrid-3-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
Peso molecolare: 199,2054 g/mol
Punto di fusione: 187,5…188.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426511
CAS Number: 134363-45-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR