Stampa…
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR6787-25G OR6787-5G
APOSOR6787-25GEA 79.9 EUR
APOSOR6787-25G APOSOR6787-5G
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 201.65 g/mol
Punto di fusione: 234…243 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00182671
CAS Number: 6232-11-7