Stampa…
(4-Iodophenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6785-1G OR6785-25G OR6785-5G OR6785-100G
APOSOR6785-1GEA 17.6 EUR
APOSOR6785-1G APOSOR6785-25G APOSOR6785-5G APOSOR6785-100G
(4-Iodophenyl)acetonitrile 98%
(4-Iodophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₆IN
Punto di fusione: 53…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060306
CAS Number: 51628-12-7