Stampa…
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
OR6783-5G OR6783-25G OR6783-100G
APOSOR6783-5GEA 36.4 EUR
APOSOR6783-5G APOSOR6783-25G APOSOR6783-100G
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene 98%
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Formula: C₉H₁₁BrO₃
Peso molecolare: 247,09 g/mol
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017169
CAS Number: 2675-79-8
EINECS: 220-223-9