Stampa…
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6782-1G OR6782-250MG
APOSOR6782-1GEA 60.9 EUR
APOSOR6782-1G APOSOR6782-250MG
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Formula: C₁₅H₁₀ClN₃
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191930
CAS Number: 128143-89-5