Stampa…
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6781-100G OR6781-25G OR6781-5G
APOSOR6781-100GEA 423 EUR
APOSOR6781-100G APOSOR6781-25G APOSOR6781-5G
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₅ClN₂O
Peso molecolare: 250,7240 g/mol
Punto di fusione: 254 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00137741
CAS Number: 52068-30-1