Stampa…
4-Biphenylmethyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6777-1G OR6777-25G OR6777-5G
APOSOR6777-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6777-1G APOSOR6777-25G APOSOR6777-5G
4-Biphenylmethyl chloride
4-Biphenylmethyl chloride
Formula: C₁₃H₁₁Cl
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000917
CAS Number: 1667-11-4