Stampa…
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6776-1G OR6776-250MG
APOSOR6776-1GEA 94.5 EUR
APOSOR6776-1G APOSOR6776-250MG
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine 95+%
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine
Formula: C₉H₁₂N₂O₂S
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319362
CAS Number: 299921-01-0