Stampa…
Methyl-3,5-dichlorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6771-25G OR6771-5G
APOSOR6771-25GEA 30.1 EUR
APOSOR6771-25G APOSOR6771-5G
Methyl-3,5-dichlorobenzoate 98%
Methyl-3,5-dichlorobenzoate
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00032710
CAS Number: 2905-67-1