Stampa…
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate, 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid Ethyl ester
OR6758-1G OR6758-5G
APOSOR6758-1GEA 58.4 EUR
APOSOR6758-1G APOSOR6758-5G
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃S
Peso molecolare: 223.25 g/mol
Punto di fusione: 48…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090509
CAS Number: 90924-54-2