Stampa…
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6745-1G OR6745-10G OR6745-5G
APOSOR6745-1GEA 141 EUR
APOSOR6745-1G APOSOR6745-10G APOSOR6745-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂S
Peso molecolare: 219,26 g/mol
Punto di fusione: 263…268 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02225088
CAS Number: 294620-60-3