Stampa…
Ethyl-2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6743-10G OR6743-1G OR6743-5G
APOSOR6743-10GEA 425 EUR
APOSOR6743-10G APOSOR6743-1G APOSOR6743-5G
Ethyl-2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate 97%
Ethyl-2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate
Formula: C₈H₇BrO₃S
Punto di fusione: 70…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 22098-10-8