2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Oxazol-5-yl)aniline
Formula:
C₉H₈N₂O Punto di fusione: 53…56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07772822 CAS Number: 774238-36-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |