Stampa…
(±)-β-Methylphenethylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Phenylpropylamine
OR6734-1G OR6734-25G OR6734-5G
APOSOR6734-1GEA 77 EUR
APOSOR6734-1G APOSOR6734-25G APOSOR6734-5G
(±)-β-Methylphenethylamine 98%
(±)-β-Methylphenethylamine
Formula: C₉H₁₃N
Punto di ebollizione: 82…84 °C/10mmHg
Densità: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008144
CAS Number: 582-22-9
UN: 2735
ADR: 8 III