Stampa…
trans-4-Idrossi(-)-prolina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
OR6733-100G OR6733-500G OR6733-25G
APOSOR6733-100GEA 21.9 EUR
APOSOR6733-100G APOSOR6733-500G APOSOR6733-25G
trans-4-Idrossi(-)-prolina
trans-4-Idrossi(-)-prolina
Formula: C₅H₉NO₃
Peso molecolare: 131.13 g/mol
Punto di ebollizione: 296
Punto di fusione: 270…273 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064320
CAS Number: 51-35-4
EINECS: 200-091-9
Merck Index: 13,04866