Stampa…
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Pyrrolidin-1-yl)benzylamine
OR6730-1G OR6730-250MG OR6730-5G
APOSOR6730-1GEA 109 EUR
APOSOR6730-1G APOSOR6730-250MG APOSOR6730-5G
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Peso molecolare: 176,2581 g/mol
Punto di fusione: 47…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04971090
CAS Number: 114365-04-7
UN: 3259
ADR: 8,III