Stampa…
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxole-5-sulphonyl chloride
OR6723-1G OR6723-250MG
APOSOR6723-1GEA 200 EUR
APOSOR6723-1G APOSOR6723-250MG
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClO₄S
Peso molecolare: 220,623 g/mol
Punto di fusione: 48…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974524
CAS Number: 115010-10-1
UN: 3261
ADR: 8,III